Läs mer
6-nitro-1,3-dihydroisobensofuran-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799035
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10799035 50 g 50g
10255864 10 g 10g
10250405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10799035 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08350EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 610-93-5
Molekylformel C8H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 179.13
MDL-nummer MFCD00033529
InChI-nyckel RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 179.13
Procent renhet 97%