Läs mer
6-Nitro-1-pyrenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Nitro-1-pyrenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H |
| Formel vikt | 263.0582 |
| Procent renhet | >95% |