Läs mer
6-Nitro-1H-indazole, 97%
Produktkod. 11413307
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413307 25 g 25g
11423307 100 g 100g
11433307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16213.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7597-18-4 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7597-18-4
Molekylformel C7H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 163.136
MDL-nummer MFCD00005695
InChI-nyckel ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindazole, 6-nitro-2h-indazole, 6-nitroisoindazole, 1h-indazole, 6-nitro, 2h-indazole, 6-nitro, indazole,6-nitro, ccris 3263, chembl54277, 6ni, 6-nitro-indazol
PubChem CID 24239
IUPAC-namn 6-nitro-1H-indazole
LEDER C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])NN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-1H-indazole
Smältpunkt 179°C to 182°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 7812
Formel vikt 163.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.