Läs mer
6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487518
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487518 250 mg 250mg
15477518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61031.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21762-74-3
Molekylformel C8H6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 210.21
MDL-nummer MFCD00456556
InChI-nyckel BALSKAVZBPPKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 6-nitro, 6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,6-nitro, 6-nitro-2h-benzo b-1,4 thiazin-3 4h-one, 6-nitro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one
PubChem CID 4182356
IUPAC-namn 6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.21
Procent renhet 97%