Läs mer
6-Nitro-2H-chromen-2-one, 97%, Maybridge
Produktkod. 10642243
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10642243 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10642243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12331EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-2H-chromen-2-one
CAS 2725-81-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H5NO4
MDL-nummer MFCD00016973
Kvantitet 10 g
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
InChI-nyckel RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 6-nitrochromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 191.142
PubChem CID 75944
Formel vikt 191.14
Procent renhet 97%