Läs mer
6-Nitro-4-kinazolon, TRC
Produktkod. 30483548
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483548 100 mg
30478447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30483548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN596450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6943-17-5
Molekylformel C8H5N3O3
Molekylvikt (g/mol) 191.14
Synonym 6-Nitro-3H-quinazolin-4-one, 6-Nitro-4(1H)-quinazolinone, 6-Nitroquinazolin-4-ol, 6-Nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one, NSC 51669
IUPAC-namn 6-nitro-1H-quinazolin-4-one
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitro-4-quinazolone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12)
Formel vikt 191.0331