Läs mer
6-nitrobensotiazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344639
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344639 5 g 5g
11493354 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10634.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2942-06-5 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2942-06-5
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.18
MDL-nummer MFCD00014569
InChI-nyckel QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-bensotiazol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitrobenzothiazole
Smältpunkt 173°C to 177°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7824
Synonym 5-nitrobenzothiazole, 5-nitrobenzo d thiazole, 5-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 5-nitro, pubchem21844, 1,3-benzothiazole, 5-nitro, #, benzothiazole, 5-nitro-6ci,7ci,8ci,9ci
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
PubChem CID 350135
Formel vikt 180.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.