Läs mer
6-Nitrobenzothiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Nitrobenzothiazole |
| CAS | 2942-06-5 |
| Molekylformel | C7H4N2O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 170646 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-nitro-1,3-bensotiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.18 |
| Formel vikt | 179.9993 |