Läs mer
6-Nitrobenzothiazol, TRC
Produktkod. 30473238
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30473238 50 g
1 options
Produktkod. 30473238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49358050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitrobenzothiazole
CAS 2942-06-5
Molekylformel C7H4N2O2S
Kvantitet 50 g
Synonym NSC 170646
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-bensotiazol
Molekylvikt (g/mol) 180.18
Formel vikt 179.9993