Läs mer
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10376594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376594 1 g Glass bottle 1g
10183104 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376594 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4694-91-1 | Molecular Formula: C7H4N2O4 | Molecular Weight: 180.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4694-91-1
Molekylformel C7H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 180.12
MDL-nummer MFCD00463755
InChI-nyckel JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 78419
IUPAC-namn 6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
LEDER C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 244°C to 247°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Needles or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.