missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Nitrochrysene-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Nitrochrysene (D11) |
| CAS | 203805-92-9 |
| Molekylformel | C18 D11 N O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(c([2 H])c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-undecadeuterio-12-nitro-chrysene |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.35 |
| Formel vikt | 284.148 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?