Läs mer
6-Nitrochrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Nitrochrysene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H |
| Formel vikt | 273.079 |
| Procent renhet | >95% |