Läs mer
6-nitrokumarin, 98+%
Produktkod. 11492517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492517 5 g 5g
11402527 25 g 25g
11412527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14792.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2725-81-7 | C9H5NO4 | 191,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2725-81-7
Molekylformel C9H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 191.142
MDL-nummer MFCD00016973
InChI-nyckel RMERXEXZXIVNBF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75944
IUPAC-namn 6-nitrokromen-2-on
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitrocoumarin
Smältpunkt 186 °C till 190 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 166079
Synonym 6-nitrocoumarin, 6-nitro-2h-chromen-2-one, 6-nitro-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-nitro, acmc-20abd6, maybridge1_002226, amtgc084, 6-nitro-2h-chromen-2-one #, 2h-1-benzopyran-2-one,6-nitro, 6-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one
Formel vikt 191.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.