Läs mer
6-Nitroindazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Nitroindazole |
| CAS | 7597-18-4 |
| Molekylformel | C7 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-nitro-1H-indazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.13 |
| Formel vikt | 163.0382 |