Läs mer
6-Nitroindole, 97%
Produktkod. 11459753
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459753 1 g 1g
11469753 5 g 5g
11479753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12927.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4769-96-4 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4769-96-4
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00051497
InChI-nyckel PSWCIARYGITEOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindole, 1h-indole, 6-nitro, 6-nitro-indole, 6-nitro-ih-indole, pubchem7242, #, acmc-1aq0p
PubChem CID 78502
IUPAC-namn 6-nitro-lH-indol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitroindole
Smältpunkt 141°C to 145°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 135977
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.