Läs mer
6-Nitroindoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10255871
Brand: Thermo Scientific Acros 128710010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19727-83-4
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00005710
InChI-nyckel LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
PubChem CID 29757
IUPAC-namn 6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitroindoline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 66°C to 70°C
Färg Orange or Red
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals