Läs mer
6-Nitrophthalide, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10061751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10061751 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10061751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitrophthalide
Namnnotering 97%
CAS 610-93-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140°C to 145°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H5NO4
MDL-nummer MFCD00033529
Kvantitet 1 g
Beilstein 17, 313
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
InChI-nyckel RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 179.13
PubChem CID 223584
Formel vikt 179.13
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder