Läs mer
6-Nitropiperonyl alcohol, 98+%
Produktkod. 11403657
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403657 5 g 5g
11413657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18140.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15341-08-9 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
6-Nitropiperonylalkohol används som en organisk kemisk syntesintermediär. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-Nitropiperonylalkohol används som en organisk kemisk syntesintermediär. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15341-08-9
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.15
MDL-nummer MFCD00005825
InChI-nyckel LJXBRPHBDWIHPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitropiperonyl alcohol, 6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 3,4-methylenedioxy-6-nitrobenzyl alcohol, 6-nitro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, 1,3-benzodioxole-5-methanol,6-nitro, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 6-nitro, 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol #
PubChem CID 519111
IUPAC-namn (5-nitro-2H-l,3-bensodioxol-4-yl)metanol
LEDER OCC1=C2OCOC2=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitropiperonyl alcohol
Smältpunkt 121°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 13749
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 197.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.