Läs mer
6-Nitropiperonyl Alcohol, TRC
Produktkod. 30179251
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179251 250 mg
30179455 25 mg
30179602 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN900783250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15341-08-9
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.14
IUPAC-namn (6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
LEDER OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitropiperonyl Alcohol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Formel vikt 197.0324