Läs mer
6-nitropiperonylalkohol, TRC
Produktkod. 30179602
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179602 50 mg
30179251 250 mg
30179455 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN90078350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15341-08-9
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.14
IUPAC-namn (6-nitro-1,3-bensodioxol-5-yl)metanol
LEDER OCc1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitropiperonyl Alcohol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-2,10H,3-4H2
Formel vikt 197.0324