Läs mer
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30944438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30944438 1 g 1g
30943447 250 mg 250mg
30940212 25 g 25g
30935387 100 mg 100mg
30939085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30944438 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1098751g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-68-5
Molekylformel C6H4N2O4
MDL-nummer MFCD04114205
Kvantitet 1 g
LEDER [N+](=O)([O-])C1=CC=CC(=N1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 168.11
Procent renhet 95%