Läs mer
6-nitroveratraldehyd, 96 %
Produktkod. 11427047
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427047 5 g 5g
11394629 10 g 10g
11437047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14415.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211,17 g/mol
6-Nitroveratraldehyd har använts vid framställningen av 6-18F-fluoro-L-dopa utan bärare tillsatt, fundamentalt spårämne för cerebral positronemissionstomografistudier av dopaminerga system hos människor och o-nitroaryl-bis(5-metylfur-2-yl)metaner för den syntetiserade syntesen av nitrocykler av nitrokoner. DMNB är också ett enzym involverat i den icke-homologa ändförbindningsvägen (NHEJ) för dubbelsträngad DNA-brytning (DSB) reparation. Det används också för att syntetisera analoger av alfa-asaron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Nitroveratraldehyd har använts vid framställningen av 6-18F-fluoro-L-dopa utan bärare tillsatt, fundamentalt spårämne för cerebral positronemissionstomografistudier av dopaminerga system hos människor och o-nitroaryl-bis(5-metylfur-2-yl)synteser av ni-metaner, mångsidiga heterocykler. DMNB är också ett enzym involverat i den icke-homologa ändförbindningsvägen (NHEJ) för dubbelsträngad DNA-brytning (DSB) reparation. Det används också för att syntetisera analoger av alfa-asaron.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig till 25 mM i etanol med försiktig uppvärmning och till 100 mM i DMSO.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvaras åtskilt från luft, ljus och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20357-25-9
Molekylformel C9H9NO5
Molekylvikt (g/mol) 211.17
MDL-nummer MFCD00007134
InChI-nyckel YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
PubChem CID 88505
IUPAC-namn 4,5-dimetoxi-2-nitrobensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Nitroveratraldehyde
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 395599
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig till 25 mM i etanol med mild uppvärmning och till 100 mM i DMSO.
Formel vikt 211.17
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.