Läs mer
6-O-alpha-D-Maltosyl-beta-cyclodextrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Alpha-D-Maltosyl-Beta-cyclodextrin |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C54H90O45/c55-1-10-19(63)20(64)29(73)47(83-10)92-38-11(2-56)84-46(30(74)21(38)65)82-9-18-45-28(72)37(81)54(91-18)98-44-17(8-62)89-52(35(79)26(44)70)96-42-15(6-60)87-50(33(77)24(42)68)94-40-13(4-58)85-48(31(75)22(40)66)93-39-12(3-57)86-49(32(76)23(39)67)95-41-14(5-59)88-51(34(78)25(41)69)97-43-16(7-61)90-53(99-45)36(80)27(43)71/h10-81H,1-9H2/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18?,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-/m1/s1 |
| Formel vikt | 1458.4754 |