Läs mer
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Produktkod. 16452589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452589 1 mg
16411708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452589 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2295
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside is one of the components of the traditional Chinese medicine Kang-Jing.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6'-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside
CAS 139446-82-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H36O14
Kvantitet 1 mg
LEDER COC1=C(C[C@@H](C(C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H](OC[C@]3(O)CO)[C@@H]3O)O4)C4=CC(OC(C)=C5)=C1C5=O
Molekylvikt (g/mol) 584.57
Formel vikt 584.57
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation