missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,2:4,5-bis-O-(1-methylethylidene) D,L-myo-Inositol, TRC

Produktkod. 30371493
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371493 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89195010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,2:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-D
CAS 197848-74-1
Molekylformel C16 H28 O7
Kvantitet 10 mg
Synonym 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,24,5-Bis-O-(1-Methylethylidene) D,L-Myo-Inositol
InChI formel InChI=1S/C16H28O7/c1-5-18-10(4)23-16-14-12(19-6-8(2)21-14)11(17)13-15(16)22-9(3)7-20-13/h8-17H,5-7H2,1-4H3/t8?,9?,10?,11-,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
LEDER CCOC(C)O[C@@H]1[C@H]2OC(C)CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3OCC(C)O[C@@H]13
Molekylvikt (g/mol) 332.39
Formel vikt 332.1835
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.