missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,2:4,5-bis-O-(1-methylethylidene) D,L-myo-Inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,2:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-D |
| CAS | 197848-74-1 |
| Molekylformel | C16 H28 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-O-(D,L-1-Ethoxyethyl)-1,24,5-Bis-O-(1-Methylethylidene) D,L-Myo-Inositol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O7/c1-5-18-10(4)23-16-14-12(19-6-8(2)21-14)11(17)13-15(16)22-9(3)7-20-13/h8-17H,5-7H2,1-4H3/t8?,9?,10?,11-,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(C)O[C@@H]1[C@H]2OC(C)CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3OCC(C)O[C@@H]13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vikt | 332.1835 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?