Läs mer
6-O-Desmethyl Donepezil-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Desmethyl Donepezil-d5 |
| CAS | 1189443-74-0 |
| Molekylformel | C23 2H5 H22 N O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-13-18-12-19(23(26)20(18)14-21(22)25)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN2CCC(CC3Cc4cc(OC)c(O)cc4C3=O)CC2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 6-hydroxy-5-methoxy-2-[[1-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]piperidin-4-yl]methyl]-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.5 |
| Formel vikt | 370.2305 |