Läs mer
6-O-Desmethyl Donepezil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Desmethyl Donepezil |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-13-18-12-19(23(26)20(18)14-21(22)25)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3 |
| Formel vikt | 365.1991 |