Läs mer
MedChemExpress 6″-O-Malonylgenistin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Malonylgenistin ∣ Genistin malonate |
| CAS | 51011-05-3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.42 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (192.89 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |