Läs mer
6-O-Methyl-d3-guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Methyl-d3-guanine |
| CAS | 50704-43-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H3 H4 N5 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-namn | 6-(trideuteriomethoxy)-9H-purin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.17 |
| Formel vikt | 168.0839 |
| Visa mer |