Läs mer
6-O-Methyl Guanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16470817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16470817 50 mg
1 options
Produktkod. 16470817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111648
MedChemExpress 6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.
6-O-Methyl Guanosine is a modified nucleoside. 6-O-Methyl Guanosine (6-methylguanosine) inhibit colony-forming ability in a malignant xeroderma pigmentosum cell line.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-O-Methyl Guanosine
CAS 7803-88-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N5O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (437.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.73 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Formel vikt 297.27
Procent renhet 98.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation