Läs mer
6-O-Methyl Guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Methyl Guanosine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 297.1073 |