Läs mer
6-(O-Phosphorylcholine)hydroxyhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(O-Phosphorylcholine)hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 73839-24-4 |
| Molekylformel | C11 H24 N O6 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24NO6P/c1-12(2,3)8-10-18-19(15,16)17-9-6-4-5-7-11(13)14/h4-10H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16) |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-carboxypentyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.29 |
| Formel vikt | 297.1341 |