Läs mer
6-O-Tosyl-D-mannose, TRC
Produktkod. 30454112
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30454112 250 mg
1 options
Produktkod. 30454112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT686170250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-O-Tosyl-D-mannose
CAS 105265-64-3
Molekylformel C13H18O8S
Kvantitet 250 mg
Synonym D-Mannose 6-(4-Methylbenzenesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C13H18O8S/c1-8-2-4-9(5-3-8)22(19,20)21-7-11(16)13(18)12(17)10(15)6-14/h2-6,10-13,15-18H,7H2,1H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C=O)O)O)O)O
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 334.34
Formel vikt 334.0722