missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-O-Trityl-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-O-Trityl-D-glucose |
| CAS | 67919-34-0 |
| Molekylformel | C25 H26 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-O-(Triphenylmethyl)-D-glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26O6/c26-21-20(31-24(29)23(28)22(21)27)16-30-25(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-24,26-29H,16H2/t20-,21-,22+,23-,24?/m1/s1 |
| LEDER | OC1O[C@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R)-6-(trityloxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vikt | 422.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?