Läs mer
6-OAU, MedChemExpress
Beskrivning
6-OAU (GTPL5846) (6-n-octylaminouracil) is an GPR84 (G protein-coupled receptor 84) agonist, with an EC50 value of 105 nM. 6-OAU works as a chemoattractant to both PMNs and macrophages, and amplifies the proinflammatory cytokine IL-8, shows proinflammatory function. 6-OAU also displays anti-bacterial function.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-OAU |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 83797-69-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H21N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GTPL5846 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (104.47 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |