Läs mer
6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan hemioxalat, 95 %
Produktkod. 15494098
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494098 250 mg 250mg
15404108 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57658.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1380571-72-1 | C12H20N2O6 | 288,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1380571-72-1
Molekylformel C12H20N2O6
Molekylvikt (g/mol) 288.3
MDL-nummer MFCD22373634
InChI-nyckel UMKDEMSXCWMHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2:1, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate 2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane,ethanedioate 2:1, oxalic acid-6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane 1/2, bis 6-oxa-1-azaspiro 3.3 heptane ; oxalic acid
PubChem CID 71299818
IUPAC-namn 6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyra
LEDER C1CNC12COC2.C1CNC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 144.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.