Läs mer
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783223
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10783223 10 g 10g
10522622 1 g 1g
10049101 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10783223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07054EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27372-38-9
Molekylformel C5H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 142.114
MDL-nummer MFCD00052030
InChI-nyckel VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
IUPAC-namn 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-karboxylsyra
LEDER C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97%