Läs mer
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-karboxylsyramonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 158.12 |
| Procent renhet | 97% |