Läs mer
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-karboxylsyramonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509681
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10661473
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB07063DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 37972-69-3
Molekylformel C5H3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 139.09
MDL-nummer MFCD09064936
InChI-nyckel GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC-namn 6-oxo-lH-pyridazin-3-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.12
Procent renhet 97%