Läs mer
6-Oxo Boldione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Oxo Boldione |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 298.1569 |