missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt, TRC

Produktkod. 30004421
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30004421 2.5 mg 2.5mg
30011315 5 mg -
30004965 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8701402.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2125941-25-3
Molekylformel C6H11NO3 •x(HCO2H)
Molekylvikt (g/mol) 145.164603
Synonym 6-Oxo-norleucine, 5-Formylnorvaline, 2-Amino-5-formylvaleric Acid, Allysine, α-Aminoadipic Acid δ-Semialdehyde, α-Aminoadipic δ-Semialdehyde;
LEDER O=CCCCC(N)C(O)=O>>OC(C1=NCCCC1)=O.O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h4-5H,1-3,7H2,(H,9,10)
Kvantitet 2.5 mg
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.