missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt, TRC

Produktkod. 30011315
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011315 5 mg -
30004421 2.5 mg 2.5mg
30004965 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8701405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2125941-25-3
Molekylformel C6H11NO3 •x(HCO2H)
Molekylvikt (g/mol) 145.164603
Synonym 6-Oxo-norleucine, 5-Formylnorvaline, 2-Amino-5-formylvaleric Acid, Allysine, α-Aminoadipic Acid δ-Semialdehyde, α-Aminoadipic δ-Semialdehyde;
LEDER O=CCCCC(N)C(O)=O>>OC(C1=NCCCC1)=O.O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Oxo DL-Norleucine, Formate Salt
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h4-5H,1-3,7H2,(H,9,10)
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.