Läs mer
6-Oxo-L-pipecolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Oxo-L-pipecolic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 143.0582 |