Läs mer
6-Oxo Mometasone Furoate Mometasone Furoate Impurity F, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Oxo Mometasone Furoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vikt | 534.1212 |
| Procent renhet | >95% |