missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Oxo Mometasone Furoate Mometasone Furoate Impurity F, TRC

Produktkod. 18072940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072940 10 mg
18043140 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18072940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO85850010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1305334-30-8
Molekylformel C27 H28 Cl2 O7
Molekylvikt (g/mol) 535.41
Synonym Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP)
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Oxo Mometasone Furoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vikt 534.1212
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.