missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Oxo Norethindrone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| CAS | 438244-27-0 |
| Molekylformel | C22H26O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 6-Ketonorethisterone Acetate, 6-Ketonorethindrone Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3,6-dioxo-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 354.1831 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?