Läs mer
6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Oxopiperidine-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 143.0582 |