Läs mer
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N6O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17) |
| Formel vikt | 284.102 |
| Procent renhet | >95% |