Läs mer
6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one |
| CAS | 705-86-2 |
| Molekylformel | C10H18O2 |
| MDL-nummer | MFCD00006649 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C1CCCC(CCCCC)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.25 |
| Procent renhet | 97% |